Learn More
Chemsplash Blouse chirurgicale à jet d'eau - Coutures étanches
Code produit 30058325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30058325 Jaune 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058325 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 6248.700.999
Expédition estimée: 09-12-2026
La blouse Jet Gown avec coutures étanches de type PB(3-B) est très résistante à la perméation de substances hautement dangereuses, offrant des niveaux élevés de protection même contre les produits chimiques les plus corrosifs.
Chemsplash Robe en jais avec coutures étanches
  • Matière : 88 g/m² Chemsplash Tissu à pulvérisation de jet
  • Protection contre les risques élevés
  • Longueur cheville et bretelles à nouer dans le dos
  • Poignets doubles - Tricotés à l'intérieur et élastiqués à l'extérieur
  • Collier à double tige
  • Velcro et fixation par ruban adhésif à l'intérieur de la nuque
  • Anti-Static et non pelucheux
  • Coutures scellées
  • Sans PFAS
Description : Le Chemsplash La blouse Jet Gown avec coutures scellées, type PB(3-B), est très résistante à la perméation de substances hautement dangereuses, offrant des niveaux élevés de protection même contre les produits chimiques les plus corrosifs. Fabriqué à partir d'un matériau multicouche stratifié épais de 88 g/m² en polypropylène/polyéthylène. Chemsplash Les accessoires sont conçus pour protéger celui qui les porte des contaminants présents dans l'environnement ou pour protéger l'environnement et la production des particules issues de la desquamation corporelle ou des cheveux de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour garantir un confort et une facilité de port optimaux, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.
Spécification
Dimensions Universal
Sexe Unisexe
Nbre de poches 1
Type de produit Tudes pour les environnements contrôlés
Matériau Tissu composite
Couleur Jaune
Type de bouchon Attaches
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de manchette Tricoté
Sans latex Oui
Type de manchon Manche longue