Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
500 préparations
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
Sa technologie à tube unique permet d’isoler de l’ADNg sans ARN de haute qualité et de poids moléculaire élevé, sans utiliser de colonnes de centrifugation d’un collecteur à vide.
Les avantages principaux sont les suivants :
- Traitement à gros volume de 2 ml de sang total ou autre fluide corporel
- Capable de traiter :
- 2 x 107 de cellules de mammifères
- 10 mg de tissu
- Culture bactérienne de 500 µL
- 2 x 108 de cellules / ml de culture de levure
- Protocole simple qui ne nécessite pas de colonnes ni de collecteurs à vide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 tampon de lyse RBC de 33 ml, conserver à température ambiante • 1 tampon de lyse cellulaire de 33 ml, conserver à température ambiante • 1 tampon PPT de 17 ml, conserver à température ambiante • 1 compacteur de granulés de 8 ml, conserver à température ambiante • 1 tampon TE de 22 ml, conserver (À température ambiante • 2 x 21 mg de protéinase K (poudre lyophilisée), conserver entre 2 et 8°C • 1 x 1,1 ml de RNase A, conserver entre 2 et 8°C) |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Centrifugation des tubes |
| Type d’échantillon | Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum) |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit |
| Nbre de réactions | 100 préparations |
| Gamme de produits | JetFlex |
| Type de produit | Kit de purification d’ADN génomique |
| Quantité | 100 préparations |
| Afficher plus |