Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Maxiprep Kit
Description
Il utilise une technologie basée sur la membrane de silice qui permet d’isoler 20-50 kb d’ADN qui convient à une large gamme d’applications en aval, y compris la PCR, la digestion par enzymes de restriction et le transfert Southern.
Les principaux avantages sont les suivants :
• Traitement de gros volumes, jusqu’à 10 ml de sang ou de salive
• Récupération d’ADN à double brin long (20 à 50 kb)
• Compatible avec la centrifugation ou un collecteur à vide
Le format maxiprep permet le traitement de 10 ml maximum de sang total ou d’autres fluides corporels. L’ADN peut être isolé jusqu’à 5 x 108de cellules de mammifères. L’ADN purifié est prêt pour l’analyse en aval.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 tampon K1 de 220 ml, conserver à température ambiante • 1 tampon K2 de 72 ml, conserver à température ambiante • 1 tampon KX de 105 ml, conserver à température ambiante • 1 tampon d’élution de 44 ml, conserver (à température ambiante • 5 x 1,3 ml de RNase A, conserver entre 2 et 8°C • 5 x 220 mg de protéase (poudre lyophilisés), conserver entre 2 et 8°C • 4 sachets de colonne de centrifugation (5 colonnes / sachet)) |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Balance | Maxi |
| Type d’échantillon | Sang, Cellules |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit |
| Nbre de réactions | 20 préparations |
| Gamme de produits | JetQuick |
| Type de produit | Kit d’ADN pour sang et culture cellulaire |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.