Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Midiprep Kit
Descrizione
Il utilise une technologie basée sur la membrane de silice qui permet d’isoler 20-50 kb d’ADN qui convient à une large gamme d’applications en aval, y compris la PCR, la digestion par enzymes de restriction et le transfert Southern.
Les principaux avantages sont les suivants :
• Traitement de gros volumes, jusqu’à 3 ml de sang ou de salive
• Récupération d’ADN à double brin long (20 à 50 kb)
• Compatible avec la centrifugation ou un collecteur à vide
Le format midiprep permet le traitement de 3 ml maximum de sang total ou d’autres fluides corporels. L’ADN peut être isolé jusqu’à 1 x 108de cellules de mammifères. L’ADN purifié est prêt pour l’analyse en aval.
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | • 1 tampon K1 de 165 ml, conserver à température ambiante • 2 tampons K2 de 87 ml, conserver à température ambiante • 2 tampons KX de 124 ml, conserver à température ambiante • 1 tampon d’élution de 110 ml, conserver (à température ambiante • 4 x 1,3 ml de RNase A, conserver entre 2 et 8°C • 1 x 320 mg de protéase (poudre lyophilisés), conserver entre 2 et 8°C • 10 sachets de colonne de centrifugation (5 colonnes / sachet)) |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Balance | Midi |
| Type d’échantillon | Sang, Cellules |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Gamme de produits | JetQuick |
| Type de produit | Kit d’ADN pour sang et culture cellulaire |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.