Learn More
JNJ-31020028, MedChemExpress
Code produit. 16426078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16426078
Marque: Medchem Express HY14450
MedChemExpress JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human; pIC50=8.22 rat); >100-fold selective versus human Y1/Y4/Y5 receptors.
JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human
Spécification
Nom chimique ou matériau JNJ-31020028
CAS 1094873-14-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H36FN5O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 21.5 mg/mL (38.01 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N(CC)CC)C(N1CCN(C2=CC=C(NC(C3=C(C4=CC=CN=C4)C=CC=C3)=O)C=C2F)CC1)C5=CC=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 565.68
Poids de la formule 565.68
Pourcentage de pureté 96.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.