missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA JNK1/JNK2 (Total) multi-espèces InstantOne™

Code produit. 15560817
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot

Code produit. 15560817

Marque: Invitrogen™ 858619611

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot

Includes

  • Manuel d'utilisation
  • Réactif d’anticorps de capture JNK 1/2 (Total)
  • JNK 1/2 (Total)
  • Réactif pour anticorps de détection
  • Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
  • Tampon de lyse cellulaire (5X)
  • Solution activatrice
  • Tampon de lavage (10x)
  • Réactif de détection (substrat TMB)
  • Solution d’arrêt
  • Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
  • Scellage des plaques

InstantOne ELISA

Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du JNK 1/2 total humain et de souris dans les lysats cellulaires. La détection d’JNK 1/2 de rat est attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.

La kinase C-Jun N-terminale (JNK) est également connue sous le nom de protéine kinase activée par mitogène (MAPK8). Elle appartient à la superfamille MAPK des protéines kinases activées par le stress. Les MAPKs sont des protéines kinases sérine-thréonine activées en réponse à un éventail de stimuli extracellulaires et médient la transduction du signal depuis la surface de la cellule jusqu’à son noyau. La JNK est impliquée dans une grande variété de processus cellulaires tels que la prolifération, la différenciation, la régulation de la transcription et le développement. Les voies JNK sont activées par le stress et les signaux inflammatoires. Il existe dix isoformes de JNK différentes en raison d’un épissage différentiel de l’ARNm. Les formes prédominantes sont JNK1 et JNK2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P45983, P45984, Q91Y86, Q9WTU6
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Espèces cibles Humain, souris.
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 26419, 26420, 5599, 5601
Symbole de gène(s) JNK-55,JNK2,JNK2A,JNK2ALPHA,JNK2B,JNK2BETA,PRKM9,SAPK,SAPK1a,p54a,p54aSAPK,JNK,JNK-46,JNK1,JNK1A2,JNK21B1/2,PRKM8,SAPK1,SAPK1c
Contenus des kits Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme MAPK8, MAPK9, kinase terminale 1/2 c-Jun N
Cible Humain, souris.
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 1 h 10 min
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis