missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ JNK/JIP3 Recombinant Protein Antigen

Code produit 18674777 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18674777 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18674777 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP249593PEP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 23162
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Quantité 0.1 mL
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène C-jun-amino-terminal kinase interacting protein 3, C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 3, DKFZp762N1113, homolog of Drosophila Sunday driver 2, JIP-3, JIP3FLJ00027, JNK MAP kinase scaffold protein 3, JNK/SAPK-associated protein-1, JNK/stress-activated protein kinase-associated protein 1, JNK-interacting protein 3, JSAP1, KIAA1066SYD2, mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 3, Mitogen-activated protein kinase 8-interacting protein 3, syd
Symbole de gène(s) MAPK8IP3
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49593. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine JNK/JIP3
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.