Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateurs à tige filetés mâles à raccord instantané John Guest™
Facilité de déconnexion rapide pour une grande variété de matériaux de tubulure, y compris les métaux mous
Marque: Cole-Parmer™ 34006-71
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Conforme aux normes NSF et FDA pour les applications de qualité alimentaire.
- Un seul raccord offre des connexions sécurisées et une déconnexion rapide.
- Il n’est pas nécessaire d’acheter deux moitiés de raccord.
- Il suffit de pousser la tubulure au-delà du joint torique jusqu’à la butée interne du tube.
- Dents en acier sur la tubulure de préhension de la bague de serrage pour des connexions étanches.
- Pour déconnecter, appuyez sur la bague de serrage contre le corps du raccord pour désengager les dents en acier, la tubulure glisse vers l’extérieur.
- Les raccords fonctionnent avec des tubes en plastique semi-rigide (polypropylène, polyéthylène, nylon) et en métal souple (laiton, cuivre, acier doux).
- Pour connecter des tuyaux flexibles tels que le Tygon ou le silicone, commandez des supports de tubes souples.
Spécification
Adaptateur fileté à tige mâle “Push-to-connect”, 1/2 po x NPT(M) 1/2 po, 10/boîte | |
Autoclavables | |
Air : -14deg;F, eau : 33deg;F | |
1/2 po × 1/2 po | |
150 psi pour l’air, 250 psi pour l’eau | |
Air : 167°F ; eau : 140°F |
“Push-to-Connect” x NPT(M) | |
Acétal | |
Air : 25deg;C ; eau : 0deg;C | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
30 à 762 mmHg | |
Air : 75°C ; eau : 60°C |