Learn More
Velp Scientifica™ Pompe à vide à air recyclé JPV
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Type de pompe:
Pompe à vide à eau de recirculation
Description
- Fonctionnement pratique
- Le circulateur évite une consommation d’eau coûteuse
- Fournit un vide lorsqu’aucune source d’eau fiable n’est disponible
- Extrêmement silencieux et sans vibration
- Facilité d’utilisation
- Poignées encastrées pour simplifier le levage
- Débit réglable de 0 à 22 l par minute
- Niveau de vide réglable de l’air atmosphérique à 0,04 bar
- Structure ABS
- Robinet d'arrêt pour vidanger la cuve
- Les deux poignées pratiques simplifient la manutention
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 370 x 250 x 400 mm |
| Profondeur (métrique) | 370 mm |
| Matériau | ABS |
| Modèle | JPV |
| Puissance | 160 W |
| Poids (métrique) | 8 kg |
| Débit | 22 l/min |
| Type de pompe | Pompe à vide à eau de recirculation |
| Applications | Recirculation d’eau |
| Afficher plus |