Learn More
Cole-Parmer™ Support Jumbo
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (impériale) de la poignée:
0,5 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le support Jumbo est idéal pour le stockage des pinces ou des supports en anneau sur des cadres de laboratoire à un angle de 90°. Les connecteurs et les supports ne comprennent pas de tiges (à commander séparément).
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Support Jumbo |
| Matériau | Aluminium |
| Dimensions (métrique) de la poignée | 12.7 mm |
| Dimensions (impériale) de la poignée | 0,5 po |