Learn More
Sampling Systems™ Pipette Jumbo jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit. 11900018 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
180 mL
Longueur (métrique):
450 mm
900 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Longueur (métrique) Stérilité unitSize
11900018 180 mL 900 mm Non stérile 50 pièces
11970008 80 mL 450 mm Non stérile 50 pièces
11910018 180 mL 900 mm Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11900018 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8051H900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rapide et simple d’utilisation. Elle est idéale pour prélever des échantillons à partir de liquides à faible viscosité.
Caractéristiques principales :
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Convient à une utilisation dans les zones ATEX (longueurs de 450 mm et de 900 mm uniquement)
  • Disponible dans 3 tailles différentes
  • Poignée à code couleur très visible
Fonctionnement :
  • Appuyez avec le pouce sur l’extrémité bleue du tube jusqu’à ce qu’il soit abaissé à la profondeur d’échantillonnage appropriée.
  • À la profondeur souhaitée, relevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent.
  • Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon.
  • Retirez du produit.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
  • Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
  • Aucun nettoyage  - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
  • Coût efficace  - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
  • Stériles disponibles  - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Type de produit Pipette Jumbo
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 180 mL
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Longueur (métrique) 900 mm