Learn More
Cytiva Inserts à membrane pour dispositif centrifuge Jumbosep™
Code produit. 17124781
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Couleur:
Bleu
Gris
Orange
Rouge
Transparent
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 17124781
Marque: Cytiva OD003C65
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les dispositifs Jumbosep™ peuvent accélérer le traitement des échantillons, optimiser la récupération des échantillons, ajouter la polyvalence et empêcher le contournement des solutions.
  • Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
  • Obtenez une concentration 50X et > une récupération de 90 % en quelques minutes seulement
  • Dotée d’une faible liaison protéique Omega™ la membrane et le boîtier en polysulfone minimisent les pertes dues à une liaison non spécifique
  • La membrane Omega polyvalente est disponible dans plusieurs seuils de rétention des molécules
  • Code couleur et gravée au laser pour une identification aisée
  • La butée intégrée empêche la rotation à sec
  • Un mécanisme d’étanchéité unique empêche les fuites du rétentat et la contamination du filtrat
  • Économique : le réservoir d’échantillons et le récepteur de filtrat peuvent être assainis ou autoclavés et réutilisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Description EFA :15,2 cm2
Matériau (membrane) PES
MWCO 3 kDa
Stérilité Non stérile
Quantité 12/boîte
Volume (métrique) 20 à 60 mL (échantillon)