Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Machine à glace sèche Junior Frigimat
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
770 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les flocons de glace sèche sont utiles pour le conditionnement des articles de forme irrégulière et facilement produits selon les besoins par la machine à glace sèche Junior Frigimat™
- Lorsque la vanne de la bouteille est ouverte à environ ¾;tour, le CO2 liquide s’écoule dans le sac pour former de la glace sèche. La vanne est ensuite fermée et le sac prêt à être retiré et vidé
- La buse en laiton se visse sur n’importe quelle bouteille de CO2 liquide équipée d’un tube plongeur
- Produit 77 kg de flocons par sac
- Dimensions du cône : 13 cml x 5,1 cm de diamètre à l’extrémité
- Dimensions du sac : 15 x 30 cm (l x L)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 770 g |
| À utiliser avec (application) | Machines à glace sèche |
| À utiliser avec (équipement) | CO2 liquide |
| Quantité | 1/boîte |
| Rendement | 770 kg de flocons par sac |
| Type de produit | Machine à glace sèche Junior, 770 g |
| Type | Machine à glace sèche Junior, 770 g |