Learn More
Justrite™ Pinces crocodiles antistatiques doubles
Click to view available options
Longueur (impériale):
36 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Câble et pince antistatique
- Evitent l'inflammation par les étincelles électrostatiques
- Choix de câbles flexibles ou isolés
- les câbles flexibles constitués d'un fil d'aéronef à plusieurs brins enveloppé d'acier revêtu de zinc
- Evacue l'électricité statique générée par les mouvements des solvants
- Le câble isolé est recouvert d'une gaine polyéthylène
- Les câbles isolés sont en fil de cuivre à plusieurs brins avec un revêtement en polyuréthanne noir résistant à l'électricité statique
- Les longueurs de câble de masse standard sont de 1 et 3 m (3 et 10'); pour des longueurs supérieures, utiliser plusieurs câbles avec des bornes de 0,25 assemblés
- Conforme aux normes OSHA et aux réglementations de sécurité locales exigeant la mise à la terre des conteneurs pendant le transvasement de liquides et le raccord des fûts à une prise de terre
- Câble de masse
Compliance
Conforme aux normes OSHA et aux réglementations de sécurité locales exigeant la mise à la terre des conteneurs pendant le transvasement de liquides et le raccord des fûts à une prise de terre.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pince crocodile double (mâchoires de 0,625 po) |
| Matériau | Zinc, acier |
| Longueur (impériale) | 36 po |
| Longueur (métrique) | 91,44 cm |