Learn More
Justrite™ Armoires de stockage bleues pour acides en polyéthylène
Code produit. p-26961
Click to view available options
Capacité de charge:
30 l (7,92 gal.)
Two 4L (1 gal.) flacons
Dimensions (P x l x H) intérieures:
16 x 12,5 x 28 po
33.7 x 28.6 x 38 cm (13.25 x 11.25 x 15 in)
Type de produit:
Armoire de stockage encastrable
Armoire de stockage sur paillasse
Nbre de portes:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11965384
Marque: Justrite™ 24040
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’armoire de stockage pour acides en PE Justrite offre une protection maximale contre les environnement difficiles et les produits corrosifs, pour préserver au mieux la sécurité de votre personnel.
  • Armoire acide/base polyéthylène
  • Spéciale produits corrosifs et agressifs: acide sulfurique, chlorhydrique, nitrique
  • Etanche, moulée d'une seule pièce
  • Armoire 330L ventilable
  • Entièrement en polyéthylène haute résistance chimique aux acides les plus corrosifs
  • Corps moulé d'une seule pièce pour rétention en cas de fuite ou débordement
  • Armoire superposable
  • Armoire 20L
  • Idéale pour stocker 2 bouteilles 4 l
  • Porte réversible et cadenassable
  • Armoire acide/base
  • Inclus avec bac de rétention polyéthylène amovible.
Spécification
Profondeur (impériale) intérieure 13.25 in.
Profondeur (métrique) extérieure 41.3 cm
Profondeur (métrique) intérieure 33.7 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 33.7 x 28.6 x 38 cm (13.25 x 11.25 x 15 in)
Modèle de porte Fermeture manuelle
Hauteur (impériale) intérieure 15 in.
Hauteur (métrique) extérieure 49.53 cm
Hauteur (métrique) intérieure 38 cm
Comprend Plateau amovible en polyéthylène, plateau de travail pratique stocké sous l’armoire
Capacité de charge Two 4L (1 gal.) flacons
Nbre de portes 1
Poids (impériale) 30 lb.
Poids (métrique) 14 kg
Largeur (impériale) intérieure 11.25 in.
Largeur (métrique) extérieure 36.19 cm
Largeur (métrique) intérieure 28.6 cm
Couleur Bleu
Profondeur (impériale) extérieure 16.25 in.
Hauteur (impériale) extérieure 19.5 in.
Matériau Polyéthylène
Type de produit Armoire de stockage sur paillasse
Largeur (impériale) extérieure 14.25 in.