Learn More
Justrite™ Systèmes DrumSheds™ EcoPolyBlend™
Code produit. 11959395
Click to view available options
Capacité:
2 tambours
4 tambours
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11959395
Marque: Justrite™ 28675
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les systèmes extérieurs DrumShed résistants aux intempéries offrent un contrôle haute performance des déversements
Les systèmes DrumShed sont dotés d’une conception robuste à 55 % de polyéthylène recyclé, avec des portes supérieures à enroulement pratiques, permettant un accès depuis l’avant ou l’arrière.
  • Les passages de fourche à l’avant et à l’arrière facilitent le déplacement des abris vides
  • Le carter de palettes étanche conforme à la norme EPA / SPCC est doté d’une grille de coffre épaisse et durable, amovible pour faciliter l’inspection et le nettoyage des déversements
  • L’ouverture de porte de 52 po (132 cm) de large facilite le stockage des charges palettisées
  • L’intérieur spacieux offre un grand espace de tête pour accueillir des opérations de travail impliquant des entonnoirs ou des pompes
  • Les caractéristiques de sécurité comprennent la capacité de mise à la terre et un placement intégral des boulons d’ancrage pour une meilleure résistance au vent
  • Les ergots moulés peuvent prendre en charge des cadenas de sécurité supplémentaires
  • La rampe de palettes noire est fabriquée à partir de 100 % de matériaux recyclés
Informations sur la commande
Fournies entièrement assemblées.
Spécification
Certifications/Conformité SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Couleur Jaune / noir
Capacité (impériale) 67 gal.
Capacité (métrique) 254 L
Matériau Polyéthylène
Type Abri de stockage pour tambour
À utiliser avec (application) Offre un contrôle des déversements haute performance
Capacité 2 tambours
Comprend Porte supérieure à enroulement
Capacité de charge (impériale) 2500 lb
Capacité de charge (métrique) 1134 kg
Largeur (impériale) 60,75 in
Largeur (métrique) 154,3 cm
Hauteur (impériale) 75,25 in
Hauteur (métrique) 191,13 cm
Profondeur (impériale) 58,5 in
Profondeur (métrique) 148,59 cm
Poids (impériale) 292 lb
Poids (métrique) 132,4 kg