Learn More
Justrite™ Palettes basses EcoPolyBlend™
Code produit. p-4021125
Click to view available options
Profondeur (impériale):
45 in
55 po
Capacité:
2 tambours
4 tambours
Capacité de charge (impériale):
2500 lb
5000 lb
Poids (impériale):
68 lb
89 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11989395
Marque: Justrite™ 28672
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les opérations de pompage ou les activités de collecte des déchets
  • Conforme, carter large et grand encombrement ; prend en charge les tambours, les seaux et bien plus encore
  • Les grilles peuvent être retirées pour faciliter le nettoyage du carter
  • Composé à 100 % de polyéthylène recyclé
  • Hauteur de travail ergonomique confortable très basse : 9 po (22,9 cm)
Compliance
Meets or exceeds EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spécification
Certifications/Conformité SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Couleur Noir
Capacité (impériale) 65 gal.
Capacité (métrique) 254 L
Matériau Polyéthylène
Type Plateforme de retenue
À utiliser avec (application) Opérations de pompage ou activités de collecte des déchets
Capacité 2 tambours
Capacité de charge (impériale) 2500 lb
Capacité de charge (métrique) 1134 kg
Largeur (impériale) 55 in
Largeur (métrique) 139,7 cm
Hauteur (impériale) 9 po
Hauteur (métrique) 22,9 cm
Profondeur (impériale) 45 in
Profondeur (métrique) 114,3 cm
Poids (impériale) 68 lb
Poids (métrique) 31 kg