Learn More
Justrite™ Entonnoir de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
48,3 cm
53,3 cm
Type:
Entonnoir de contrôle des déversements
Entonnoir à couvercle
Conditionnement:
1 pièce
Description
Entonnoir de contrôle des déversements
- Conception en pente et festonnée pour minimiser les déversements
- En polyéthylène recyclé à 100 %
- Couleur : noir
- Carter : 2,5 gal
- P × l : 53,34 × 8,25 cm (21 × 3,25 po)
- Convient uniquement à l’entonnoir 28680
- Contenu recyclé à 100 %
- Couleur : noir
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OSHA |
| Couleur | Noir |
| Capacité (impériale) | 2,5 gal. |
| Capacité (métrique) | 9 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Entonnoir à couvercle |
| À utiliser avec (application) | Vidange passive des pots de peinture, filtres, godets et autres récipients |
| Capacité | Tambours de 55 gal |
| Hauteur (impériale) | 3,25 in |
| Hauteur (métrique) | 8,3 cm |
| Afficher plus |