Learn More
Justrite™ Palette de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Code produit. 11929385
Click to view available options
Capacité (métrique):
28,4 L
250 L
276 L
Couleur:
Noir
Hauteur (métrique):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Comprend:
3 bidons
4 tambours en ligne
Deux tambours
Structure pour 4 tambours
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11929385
Marque: Justrite™ 28627
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Les palettes carrées à deux et quatre tambours comprennent de larges poches pour chariots élévateurs.
Composé de polyéthylène recyclé jusqu’à 100 %
  • Protégez-vous contre la contamination des eaux souterraines à l’aide de matériaux post-industriels
  • Les palettes robustes résistent aux environnements les plus difficiles pour un contrôle supérieur des déversements
  • Le polyéthylène résistant et protégé contre les UV est presque imperméable aux attaques chimiques contre les acides, les caustiques et les solvants dangereux
  • La construction transparente élimine les fuites, même si un tambour de 55 gallons (208 L) tombe en panne et se vide complètement
  • Les bacs étanches surdimensionnés respectent ou dépassent les réglementations
  • Les grilles robustes et amovibles de 2,5 po (64 mm) d’épaisseur offrent une résistance supérieure aux fissures ; emplacement automatique
  • Palettes noires fabriquées à 100 % de contenu recyclé ; leur couleur foncée camoufle la saleté et conserve les lieux de travail propres
  • Palettes jaunes idéales pour une grande visibilité ou une séparation des liquides ; carters en poly vierge avec 100 % de grilles recyclées (un total de 35 % de contenu recyclé)
  • La palette carrée peut être équipée d’une rampe en option
  • Respectueux de l’environnement : cet article contient des caractéristiques ou des attributs environnementaux (par exemple, limitation de la consommation d’eau, absence de plomb, etc.), tels que décrits dans sa description
  • Recyclables : L’élément contient du contenu recyclé tel que décrit dans la description de l’élément
Compliance
Meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spécification
Certifications/Conformité SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), conforme aux normes incendie
Couleur Noir
Capacité (impériale) 75 gal.
Capacité (métrique) 28,4 L
Matériau Polyéthylène
Type Palette de contrôle des déversements Ecopolyblend
À utiliser avec (application) Protégez vos employés des glissements accidentels à l’intérieur et évitez les coûts importants liés au nettoyage des matières dangereuses, évitez toute contamination des eaux souterraines
À utiliser avec (équipement) Fûts
Capacité 3 tambours
Comprend 3 bidons
Capacité de charge (impériale) 3750 lb
Capacité de charge (métrique) 1701 kg
Résistant Produits chimiques
Largeur (impériale) 73 in
Largeur (métrique) 185,4 cm
Hauteur (impériale) 11,6 in
Hauteur (métrique) 29,5 cm
Profondeur (impériale) 25 po
Profondeur (métrique) 63,5 cm