Learn More
Justrite™ Palette de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Code produit. 11949385
Click to view available options
Capacité (métrique):
28,4 L
250 L
276 L
Couleur:
Noir
Hauteur (métrique):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Comprend:
3 bidons
4 tambours en ligne
Deux tambours
Structure pour 4 tambours
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11949385
Marque: Justrite™ 28631
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Les palettes carrées à deux et quatre tambours comprennent de larges poches pour chariots élévateurs.
Composé de polyéthylène recyclé jusqu’à 100 %
  • Protégez-vous contre la contamination des eaux souterraines à l’aide de matériaux post-industriels
  • Les palettes robustes résistent aux environnements les plus difficiles pour un contrôle supérieur des déversements
  • Le polyéthylène résistant et protégé contre les UV est presque imperméable aux attaques chimiques contre les acides, les caustiques et les solvants dangereux
  • La construction transparente élimine les fuites, même si un tambour de 55 gallons (208 L) tombe en panne et se vide complètement
  • Les bacs étanches surdimensionnés respectent ou dépassent les réglementations
  • Les grilles robustes et amovibles de 2,5 po (64 mm) d’épaisseur offrent une résistance supérieure aux fissures ; emplacement automatique
  • Palettes noires fabriquées à 100 % de contenu recyclé ; leur couleur foncée camoufle la saleté et conserve les lieux de travail propres
  • Palettes jaunes idéales pour une grande visibilité ou une séparation des liquides ; carters en poly vierge avec 100 % de grilles recyclées (un total de 35 % de contenu recyclé)
  • La palette carrée peut être équipée d’une rampe en option
  • Respectueux de l’environnement : cet article contient des caractéristiques ou des attributs environnementaux (par exemple, limitation de la consommation d’eau, absence de plomb, etc.), tels que décrits dans sa description
  • Recyclables : L’élément contient du contenu recyclé tel que décrit dans la description de l’élément
Compliance
Meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spécification
Certifications/Conformité SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), conforme aux normes incendie
Couleur Noir
Capacité (impériale) 75 gal.
Capacité (métrique) 28,4 L
Matériau Polyéthylène
Type Palette de contrôle des déversements Ecopolyblend
À utiliser avec (application) Protégez vos employés des glissements accidentels à l’intérieur et évitez les coûts importants liés au nettoyage des matières dangereuses, évitez toute contamination des eaux souterraines
À utiliser avec (équipement) Fûts
Capacité 4 tambours
Comprend 4 tambours en ligne
Capacité de charge (impériale) 5000 lb
Capacité de charge (métrique) 2268 kg
Résistant Produits chimiques
Largeur (impériale) 97 in
Largeur (métrique) 246,4 cm
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22,9 cm
Profondeur (impériale) 25 in
Profondeur (métrique) 63,5 cm