Learn More
Justrite™ Palette de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Composé de polyéthylène recyclé jusqu’à 100 %
Marque: Justrite™ 28623
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: Les palettes carrées à deux et quatre tambours comprennent de larges poches pour chariots élévateurs.
Description
- Protégez-vous contre la contamination des eaux souterraines à l’aide de matériaux post-industriels
- Les palettes robustes résistent aux environnements les plus difficiles pour un contrôle supérieur des déversements
- Le polyéthylène résistant et protégé contre les UV est presque imperméable aux attaques chimiques contre les acides, les caustiques et les solvants dangereux
- La construction transparente élimine les fuites, même si un tambour de 55 gallons (208 L) tombe en panne et se vide complètement
- Les bacs étanches surdimensionnés respectent ou dépassent les réglementations
- Les grilles robustes et amovibles de 2,5 po (64 mm) d’épaisseur offrent une résistance supérieure aux fissures ; emplacement automatique
- Palettes noires fabriquées à 100 % de contenu recyclé ; leur couleur foncée camoufle la saleté et conserve les lieux de travail propres
- Palettes jaunes idéales pour une grande visibilité ou une séparation des liquides ; carters en poly vierge avec 100 % de grilles recyclées (un total de 35 % de contenu recyclé)
- La palette carrée peut être équipée d’une rampe en option
- Respectueux de l’environnement : cet article contient des caractéristiques ou des attributs environnementaux (par exemple, limitation de la consommation d’eau, absence de plomb, etc.), tels que décrits dans sa description
- Recyclables : L’élément contient du contenu recyclé tel que décrit dans la description de l’élément
Compliance
Meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spécification
SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), conforme aux normes incendie | |
66 gal. | |
Polyéthylène | |
Protégez vos employés des glissements accidentels à l’intérieur et évitez les coûts importants liés au nettoyage des matières dangereuses, évitez toute contamination des eaux souterraines | |
2 tambours | |
2500 lb | |
Produits chimiques | |
124,5 cm | |
45,7 cm | |
63,5 cm |
Noir | |
250 L | |
Palette de contrôle des déversements Ecopolyblend | |
Fûts | |
Deux tambours | |
1134 kg | |
49 in | |
18 in | |
25 po |