Learn More
Justrite™ ARMOIRE ANTI-FEU 45L MANUELLE Pour liquides inflammables, capacité de stockage
N’importe quel laboratoire peut posséder sa petite armoire de stockage pour produits inflammables
Marque:  Justrite™ 8904001
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 28.12272kg
Code produit. 12351683
  • 852.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Une étagère réglable
Description
Description
Idéale pour le stockage localisé de petites quantités de produits chimiques inflammables de laboratoire.
Caractéristiques des armoires Justrite pour produits inflammables
  • Construction à double paroi qui offre un espace d’air isolant de 1.5 po pour empêcher la propagation des flammes
  • Les étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™ clairement visibles offrent une sécurité accrue pendant les coupures de courant ou les incendies.
  • Les évents doubles avec pare-flammes en haut et en bas permettent d’évacuer les vapeurs dangereuses.
  • Faciles à fermer, les portes auto-verrouillantes renforcent la protection de l’armoire contre les incendies.
  • Le verrou s’engage dans un système de verrouillage à trois points pour la protection en cas d’incendie.
  • Les étagères de sécurité SpillSlope™ dirigent les déversements accidentels vers l’arrière et dans un bac étanche.
  • Le panneau latéral extérieur dispose d’un connecteur de mise à la terre intégré pour faciliter la mise à la terre.
  • Intérieur et extérieur revêtus de peinture par pulvérisation sans plomb durable
  • Espace d’air isolant de 1.5 po (3.8 cm) entre les parois en acier de 18 G
  • Ouvertures de ventilation de 2 po (5 cm)
  • Porte à fermeture manuelle
Informations sur la commande
Capacité : 4 gal (15 L). Dimensions : 17 × 17 × 22 po (43 × 43 × 56 cm) (L × l × H). Poids : 62 lb (28 kg).
Compliance
Conformes aux exigences de l’OSHA et de la NFPA
Prestations de service
10 ans