Learn More
Justrite™ Cuves de rinçage au sol
Code produit. p-3499619
Click to view available options
Capacité (impériale):
22 gal
Poids (impériale):
78 lb
Hauteur (impériale):
12 po
Largeur (impériale):
35,25 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13005613
Marque: Justrite™ 27220
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuves au sol, à fermeture automatique
  • Permet à un travailleur d’ouvrir tout en ayant les mains pleines
  • Un vérin pneumatique à débit réglable empêche la fermeture brutale du couvercle
  • Le bouchon de vidange permet un remplacement facile des solvants
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Rouge
Cuve à chambre double :
les cuves sont divisées uniformément en sections gauche et droite
Compliance
ADA
Spécification
Certifications/Conformité FM, ADA
Type de produit Cuve de rinçage au sol
Capacité (impériale) 22 gal
Capacité (métrique) 83.3L
Couleur Rouge
Matériau Acier (18 G)
Finition Peinture en poudre
Comprend Couvercle à fermeture automatique, vérin pneumatique à débit réglable, bouchon de vidange
Longueur (impériale) 16 po
Longueur (métrique) 40,6cm
Largeur (impériale) 35,25 in
Largeur (métrique) 895 mm
Hauteur (impériale) 12 po
Hauteur (métrique) 305 mm
Diamètre (impériale) interne 16 po
Diamètre (métrique) interne 406 mm
Poids (impériale) 78 lb
Poids (métrique) 35 kg