Learn More
Justrite™ Kit collecteur HPLC pour les boîtes d’élimination à déconnexion rapide
Code produit. 10426192
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10426192
Marque: Justrite™ 28168
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Moyen économique de collecter les déchets en toute sécurité à partir de plusieurs machines HPLC
Moyen économique de collecter les déchets en toute sécurité à partir de plusieurs machines HPLC
À utiliser avec les Bidons d’élimination Justrite™ agréés FM avec raccords à déconnexion rapide en acier inox pour alimenter jusqu’à quatre lignes de déchets des procédés HPLC dans un seul raccord d’admission.
  • Le collecteur en acier inox de 3,5 po de long (8,9 cm) est livré avec un bouchon de déconnexion en acier inox préinstallé et convient aux bidons d’élimination avec raccords à déconnexion rapide en acier inox (Cat. nº 19-059-378 et 19-059-379)
  • Utilise quatre ports pour contenir les filetages 1/4-28 des raccords fournis
  • Les raccords PEEK en comptent quatre chacun : Raccords de tubes de 0,0625 po (1,6 mm) et 0,125 po (3,2 mm) de D.E. avec des ferrules de polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE) pour l’ajustement par compression de la conduite de déchets ; et quatre capuchons pour fermer les ports inutilisés et réduire les émissions de vapeur (raccords de tube de remplacement et capuchons disponibles séparément)
  • Plusieurs collecteurs peuvent être utilisés sur des bidons de stockage conçus sur mesure avec des raccords en acier inox (un raccord doit rester inutilisé pour permettre la ventilation et empêcher la contre-pression)
Certifications
Homologués FM.
Compliance
Le bidon de sécurité (vendu séparément) avec collecteur installé est conforme aux exigences du Code 30 de l’OSHA et de la NFPA.
Spécification
Certifications/Conformité Code 30 des normes FM, OSHA et NFPA
Type de produit Kit collecteur HPLC
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Récupérez en toute sécurité les déchets de multiples machines HPLC
À utiliser avec (équipement) Boîtes d’élimination Justrite™ avec raccords à déconnexion rapide en acier inox
Matériau Acier inoxydable
Comprend Quatre raccords de tube de 0,06 po et 0,125 po de diam. ext. avec ferrules PCTFE pour ajustement par compression de la ligne de déchets et quatre capuchons pour fermer les ports inutilisés et réduire les émissions de vapeur
Quantité Chaque
Dimensions 8,75 x 2,75 x 2,12 in (22,2 x 7 x 5,4 cm)
Longueur (impériale) 8,75 in
Longueur (métrique) 22,2 cm
Largeur (impériale) 2,75 po
Largeur (métrique) 7 cm
Hauteur (impériale) 2,12 in
Hauteur (métrique) 5,4 cm