Learn More
Justrite™ Armoire pour acides métalliques avec revêtement ChemCor™
Code produit. 11945446
Click to view available options
Poids (impériale):
225 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11945446
Marque: Justrite™ 8930222
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Les deux modèles sont livrés avec un plateau de travail supplémentaire en polyéthylène pouvant être fixé sur le dessus de l’armoire pour servir comme surface de travail supplémentaire, ainsi que deux étiquettes pour l’utilisateur final : Base ou ACIDE
Offrez à votre personnel une protection maximale contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs grâce à l’armoire Justrite pour acides métalliques dotée d’un revêtement ChemCor™.
  • Le revêtement ChemCor™ 100 % sans couture qui recouvre toutes les parois intérieures, le plafond, le bac, les portes intérieures et les étagères protège les surfaces exposées de l’armoire contre la rouille et la corrosion
  • Grâce à la surface sans couture, plus besoin de rivets ou de fixations, ce qui prévient la corrosion due aux produits chimiques qui s’infiltrent
  • Le revêtement intérieur durable en thermoplastique non poreux résiste aux taches et se nettoie facilement en profondeur
  • Double paroi en acier soudé de calibre 18
  • Comprend un bac de retenue étanche de 2 po (5 cm), des doubles évents, des étagères réglables et des pieds de nivellement
  • La peinture extérieure avec revêtement en poudre époxy bleue cuite au four fournit une résistance supplémentaire à la détérioration causée par des produits chimiques agressifs
Certifications
Homologués FM.
Compliance
Conformes aux exigences de l’OSHA et de la NFPA.
Garantie
10-ans
Spécification
Certifications/Conformité FM, NFPA, OSHA
Profondeur (impériale) intérieure 14,56 in
Profondeur (métrique) extérieure 45,72 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,56 x 39,5 x 39,62 po (37 x 100,3 x 100,6 cm)
Modèle de porte Fermeture automatique
À utiliser avec (application) Produits inflammables
Hauteur (impériale) intérieure 39,62 in
Hauteur (métrique) extérieure 112 cm
Hauteur (métrique) intérieure 100,6 cm
Comprend Revêtement ChemCor™, construction soudée à double paroi en acier, bac de confinement étanche aux liquides de 2 po, doubles évents, étagères réglables, portes à verrouillage automatique par balle en acier inox à trois points avec poignée verrouillable U-Loc™, kickplat
Capacité de charge 30 gal.
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 1
Revêtement de surface Époxy, thermoplastique
Poids (impériale) 225 lb
Poids (métrique) 102 kg
Largeur (impériale) intérieure 39,5 in
Largeur (métrique) extérieure 109 cm
Largeur (métrique) intérieure 100,3 cm
Couleur Bleu
Profondeur (impériale) extérieure 18 in
Hauteur (impériale) extérieure 44 in
Matériau Acier (CR)
Type de produit Armoire de stockage
Largeur (impériale) extérieure 43 po