Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
Protégez votre environnement de travail grâce à l’armoire Justrite Sure-Grip EX. Fabriquée en acier de calibre 18avec revêtement en poudre fusionné thermiquement, cette armoire convient parfaitement pour stocker des produits corrosifs et des acides.
1321.92€ - 2180.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FM, NFPA, OSHA |
---|---|
Profondeur (impériale) intérieure | 14,56 in |
Profondeur (métrique) extérieure | 45,7 cm |
Profondeur (métrique) intérieure | 37 cm |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12973435
|
Justrite™
8930221 |
225 lb | 102 kg | Fermeture automatique |
2180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11945426
|
Justrite™
8930021 |
222 lb | 101 kg | Fermeture manuelle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Protégez votre environnement de travail grâce à l’armoire Justrite Sure-Grip EX. Fabriquée en acier de calibre 18avec revêtement en poudre fusionné thermiquement, cette armoire convient parfaitement pour stocker des produits corrosifs et des acides.
- Mécanisme de verrouillage automatique garantissant la fermeture et l’engagement corrects du verrou trois points pour garantir la protection en cas d’incendie
- Le mécanisme dissimulé de style fermeture automatique optimise l’espace des étagères et permet d’accéder facilement au contenu
- Le lien fusible maintient les portes grande ouverture : il fond à 74°C (165°F) pour fermer automatiquement les portes en cas d’incendie
Compliance
Les modèles à fermeture manuelle sont conformes aux normes de la NFPA et de l’OSHA. Les armoires sont agréées FM.
Garantie
10 ans
Spécification
FM, NFPA, OSHA | |
45,7 cm | |
Bleu | |
14,56 x 39,5 x 39,62 po (37 x 100,3 x 37 cm) | |
Acier (CR) | |
43 po | |
39,62 in | |
37 cm | |
30 gal. | |
1 | |
39,5 in | |
100,3 cm |
14,56 in | |
37 cm | |
18 in | |
44 in | |
Armoire de stockage | |
Produits inflammables | |
112 cm | |
Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct | |
2 | |
Époxy | |
109 cm |