Learn More
Justrite™ Conteneurs de sécurité non métalliques à fermeture automatique pour produits corrosifs
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 gal.
2 gal
2,5 gal.
5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçus pour résister aux acides et aux produits corrosifs
- Conserve en toute sécurité les produits corrosifs non inflammables
- La construction en PEHD blanc translucide résiste aux bosselures, aux perforations et aux produits chimiques
- Marqué en litres, pintes et gallons pour un remplissage et une distribution de précision
- Le bec verseur sans pare-flamme permet de verser rapidement ; le bouchon à ressort assure une fermeture hermétique
- Le large col sur les nº de réf. 17-985-89B, -89C et -89D facilite le remplissage et le versement
†Forme ovale.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bidons de sécurité en acier inoxydable |
| Description | Résistant aux chocs et à la perforation, anti-éclats |
| Capacité (impériale) | 1 gal. |
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polyéthylène |
| Comprend | Fermeture à ressort |
| Forme | Ovale |
| Longueur (impériale) | 7,6 in |
| Longueur (métrique) | 19,3 cm |
| Afficher plus |