Learn More
Justrite™ Jauge de remplissage automatique de baril
Click to view available options
Longueur (impériale):
5 po
11 po
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Comporte un indicateur pratique qui s’affiche lorsque le baril est presque plein
- Non métallique
- S’adapte à une bonde de 0,75 po (1,9 cm)
- Disponible en deux longueurs
Spezifikation
Spezifikation
| Longueur (métrique) | 12,7 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour empêcher le trop-plein lors de la distribution de déchets dans les fûts |
| Longueur (impériale) | 5 po |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Jauge de remplissage des fûts |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur