Learn More
Justrite™ Orifice de remplissage de sécurité
Code produit. 15173607
Click to view available options
Comprend:
Pare-flammes de 6 po, soupape de surpression et de décompression automatique et bouchon avec chaîne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15173607
Marque: Justrite™ 08204
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Certifications/Conformité FM
Type de produit L’évent du fût de remplissage
À utiliser avec (application) Facilite l’élimination de solvants dérivés de déchets
Matériau Laiton
Comprend Pare-flammes de 6 po, soupape de surpression et de décompression automatique et bouchon avec chaîne