Learn More
Justrite™ Orifice de remplissage de sécurité
Click to view available options
Comprend:
Pare-flammes de 6 po, soupape de surpression et de décompression automatique et bouchon avec chaîne
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM |
| Type de produit | L’évent du fût de remplissage |
| À utiliser avec (application) | Facilite l’élimination de solvants dérivés de déchets |
| Matériau | Laiton |
| Comprend | Pare-flammes de 6 po, soupape de surpression et de décompression automatique et bouchon avec chaîne |