Learn More
Justrite™ Kit de support sismique pour armoires de sécurité
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Toute armoire de sécurité pouvant être fixée à un mur ou à un sol sans forage
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Support mural 47 po, deux supports d’armoire en acier inox avec adhésif haute résistance, deux supports en 'L' en acier inox, deux boulons d’ancrage en acier inox, autre matériel, instructions
- Aucun forage d’armoire requis : maintient les approbations FM de l’armoire
- Un kit permet de fixer toute armoire de sécurité sur un mur ou un plancher
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Toute armoire de sécurité pouvant être fixée à un mur ou à un sol sans forage |
| Hauteur (métrique) extérieure | 10,16 cm |
| Comprend | Support mural 47 po, deux supports d’armoire en acier inox avec adhésif haute résistance, deux supports en “L” en acier inox, deux boulons d’ancrage en acier inox, autre matériel, instructions |
| Poids (impériale) | 7 lb |
| Poids (métrique) | 3 kg |
| Largeur (métrique) extérieure | 121,92 cm |
| Hauteur (impériale) extérieure | 4 in |
| Type de produit | Kit de support sismique |
| Largeur (impériale) extérieure | 48 in |