Learn More
Justrite™ Bidon de paillasse pour solvants, en acier
Click to view available options
Certifications/Conformité:
FM, TUV
Hauteur (impériale):
4,5 in
5,5 in
6 po
Poids (impériale):
2 li
5 lb
9 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier à revêtement de qualité supérieure
- Facile à utiliser : il suffit de placer le travail sur une plaque plongeante perforée à ressort ; enfoncer et agiter ; puis relâcher pour remettre la plaque en position de vidange
- La plaque perforée en acier plaqué est un pare-flammes efficace
- Le couvercle à charnière minimise les pertes par évaporation et la bordure protégée minimise les risques de blessures aux mains
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM, TUV |
| Type de produit | Bidon d’établi |
| Capacité (impériale) | 0,26 gal. |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage de petites pièces dans des solvants |
| Matériau | Acier |
| Finition | Peinture en poudre |
| Hauteur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Afficher plus |