Learn More
Justrite™ Plateau de rétention en acier
Click to view available options
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Surface à profil bas et grand diamètre pouvant contenir des déversements et des trop-pleins des bidons de sécurité
- Fabriqué en acier revêtu de calibre 24
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateau de rétention |
| Description | Acier enduit |
| À utiliser avec (équipement) | Bidon de sécurité jusqu’à 5 gallons avec capacité de déversement de 1 qt |
| Matériau | Acier |
| Hauteur (impériale) | 1,25 in |
| Hauteur (métrique) | 3,17 cm |
| Poids (impériale) | 4 lb |
| Poids (métrique) | 1,8 kg |