Learn More
SI Analytics Étuve de séchage KF
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étuve de séchage TO 52, type : TZ 1052, température max + 200°C, 230°C
- Étuve de séchage TZ 1052 pour la détermination de l’eau selon Karl-Fischer, 230 V
- Utilisé pour analyse de l’eau
Spécification
Spécification
| Description | Étuve de séchage KF |
| Type | Accessoires pour titrateurs |
| Tension | 230 V |