Learn More
uvex Casques antibruit K Junior
Code produit 17240311 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
29 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17240311 29 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17240311 Fournisseur uvex Code fournisseur 2600013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.92€
    33.29€ / 1 pièces
    Économisez 4.63€
    12% de réduction
En stock
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets légers et extra-doux pour un confort durable.
  • Les coussinets extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
  • L’arceau plus court convient aux largeurs jusqu’à 14,5 cm
  • Facilement réglable pour un ajustement individualisé
  • Conception légère et c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rose
ANSI S3.1974 Non
Couleur du coussin Noir
Coussin du serre-tête Oui
Modèle Série K, Serre-tête
Largeur (métrique) ≤14,5 cm
Taux de réduction sonore (NRR) 29 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Non
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Non
Foldable Non
EN 352.2002 EN 352-1