Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 90 K-UB-90
Code produit. p-8259001 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Modèle:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Poids (métrique):
152,50 kg
186,50 kg
190,50 kg
196,50 kg
Nbre de portes:
1
3
Nbre d’étagères:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15914366
Marque: asecos™ 3035800135362
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
  • Convivial et sûr : la porte et le tiroir restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur de l’armoire est entièrement visible ; accès à tous les récipients, ouverture des portes à battant à 93°
  • Coffre-fort : tiroir équipé d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : porte et tiroir verrouillable avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d’évacuation technique, extraction des deux compartiments par le biais d’un seul raccord de ventilation
  • Certificats
    • Résistance au feu pendant 90 minutes
    • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
    • Conformité EN 16121/16122
    • Conforme CE
Specifications
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, conforme à la norme CE
Configuration 1 tiroir de 10 litres (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
Profondeur (métrique) extérieure 502 mm
Profondeur (métrique) intérieure 381 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures À gauche :381 x 470 x 502 mm, à droite :468 x 440 x 562 mm
Dimensions (P x L x H) 502 x 1102 x 601 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 601 mm
Hauteur (métrique) intérieure 502 mm
Modèle K90.060.110.050.UB.ST
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 1
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 152,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1102 mm
Largeur (métrique) intérieure 470 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur (impériale) extérieure 19.76 in.
Hauteur (impériale) extérieure 23.66 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 502 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoires de stockage de sécurité combinées
Largeur (impériale) extérieure 43.39 in.