Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse combinées K-UB-90
Code produit. p-7160863 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 10 l ; 1 étagère coulissante en PP de 25 kg/11 L avec bac en PE
1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 17 l ; 1 étagère coulissante en PP de 25 kg/11 L avec bac en PE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15536865
Marque: Asecos™ 3036500133844
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr, séparé et ventilé de substances dangereuses inflammables légèrement agressives dans les zones de travail.
  • Compartiments de stockage séparés avec paroi de séparation verticale
  • Ventilation uniforme et distincte de chaque compartiment de stockage via un conduit d’air central (DN 75) prêt à être connecté à un système d’évacuation technique
  • S’adapte parfaitement sous les hottes filtrantes et les paillasses pour économiser de l’espace
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Apparence uniforme – aucun visuel hétéroclite dû au stockage dans une armoire
  • Peut être fournie avec des étagères à glissière, des portes et des tiroirs à battant, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et durable avec un corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre
  • Facile d’utilisation et sûr – la porte et le tiroir restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur de l’armoire est entièrement visible, accès à tous les récipients, ouverture des portes à battant à 93°
  • Sûr – tiroir équipé d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé hermétiquement, et les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée – porte et tiroir verrouillables avec un verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Mobile – roulettes avec socle disponibles en option pour le déplacement facile de l’armoire
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 10 l ; 1 étagère coulissante en PP de 25 kg/11 L avec bac en PE
Description Insert 75 kg, étagère coulissante : 25 kg/11 L, bac : 10 L, charge max. : 300 kg
Dimensions (P x L x H) 502 x 1102 x 601 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses légèrement agressives et inflammables
Capacité de charge 300 kg
Nbre de portes 2
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 152,5 kg
Couleur Gris clair
Matériau Acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité