Learn More
K02288, MedChemExpress
Code produit. 16425058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16425058
Marque: Medchem Express HY12278
MedChemExpress K02288 is a potent bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor inhibitor with IC50s of 1.8, 1.1, 6.4 nM for ALK1, ALK2 and ALK6, respectively. K02288 shows slightly weaker inhibition against ALK3 and ALK6 with IC50s of of 5-34 nM.
K02288 is a potent bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor inhibitor with IC50s of 1.8, 1.1, 6.4 nM for ALK1, ALK2 and ALK6, respectively. K02288 shows slightly weaker inhibition against ALK3 and ALK6 with IC50s of of 5-34 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau K02288
CAS 1431985-92-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N2O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 58.6 mg/mL (166.30 mM)
SMILES OC1=CC=CC(C2=CC(C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=C(N)N=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 352.38
Poids de la formule 352.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.