missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

K02288, MedChemExpress

Code produit. p-200100044
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16425058

Marque: Medchem Express HY12278

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress K02288 is a potent bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor inhibitor with IC50s of 1.8, 1.1, 6.4 nM for ALK1, ALK2 and ALK6, respectively. K02288 shows slightly weaker inhibition against ALK3 and ALK6 with IC50s of of 5-34 nM.

K02288 is a potent bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor inhibitor with IC50s of 1.8, 1.1, 6.4 nM for ALK1, ALK2 and ALK6, respectively. K02288 shows slightly weaker inhibition against ALK3 and ALK6 with IC50s of of 5-34 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau K02288
CAS 1431985-92-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N2O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 58.6 mg/mL (166.30 mM)
SMILES OC1=CC=CC(C2=CC(C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=C(N)N=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 352.38
Poids de la formule 352.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis