Learn More
uvex Casque antibruit K1
Code produit 17797539 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Noir, vert
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17797539 Couleur : Noir, vert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17797539 Fournisseur uvex Code fournisseur 2600001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25€
    24.63€ / 1 pièces
    Économisez 2.62€
    9% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Les casques de protection auditive Uvex K combinent admirablement niveaux de protection élevés et conception exceptionnelle.
  • Surface lisse
  • Faciles à donner forme
  • Confortables à porter
  • Faible poids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 352-1
Taux de réduction sonore (NRR) 29 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Non
Modèle Serre-tête
Foldable Non