Learn More
uvex Casque antibruit K10
Code produit 17737549 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Noir, vert
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17737549 Couleur : Noir, vert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17737549 Fournisseur uvex Code fournisseur 2630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.95€
    20.72€ / 1 pièces
    Économisez 2.23€
    9% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Les casques antibruit fabriqués en ABS assurent une protection auditive.
  • Casque antibruit de sécurité
  • Matériau du casque antibruit : ABS (copolymère acrylonitrile butadiène styrène)
  • Couleur de recherche (filtre) : Noir/vert
  • Matériau des coussinets : Mousse (mousse à mémoire de forme)
  • Tailles : L/M/S
  • Valeur H (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de haute fréquence) : 35 dB
  • Valeur M (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de fréquence moyenne) : 28 dB
  • Valeur L (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de basse fréquence) : 19 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du coussin Mousse à mémoire de forme
Matériau du bandeau ABS
Taux de réduction sonore (NRR) 30 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Non
Modèle Serre-tête
Foldable Oui