Learn More
uvex Casque antibruit pour casque de protection K1H
Code produit 17260311 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
27 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17260311 27 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17260311 Fournisseur uvex Code fournisseur 2600201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    26.05€ / 1 paires
    Économisez 2.80€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets légers et extra-doux pour un confort durable.
  • Convient à une utilisation avec tous les casques de sécurité Uvex™ (des adaptateurs supplémentaires peuvent être nécessaires pour certains modèles)
  • Les coussinets extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
  • Rotation de 360°° pour les positions de repos
  • Positionnement confortable lorsqu’il n’est pas utilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI S3.1974 Non
À utiliser avec (équipement) Casques de sécurité Uvex™
Modèle Série K, Serre-tête
Taux de réduction sonore (NRR) 27 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Non
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Non
Foldable Non
EN 352.2002 EN 352-1
Comprend Longueur réglable