Learn More
uvex Casque antibruit pliable K2
Code produit 17230311 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
31 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17230311 31 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17230311 Fournisseur uvex Code fournisseur 2600012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.75€
    33.29€ / 1 pièces
    Économisez 1.46€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets en mousse à mémoire de forme légers et extra-doux pour un confort durable.
  • Les coussinets en mousse à mémoire de forme extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
  • L’arceau pliable est compact et léger
  • La conception Hi-viz augmente la visibilité et la sécurité de l’utilisateu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert citron
ANSI S3.1974 Non
Matériau du coussin Mousse à mémoire de forme
Couleur du coussin Noir
Haute visibilité Oui
Modèle Série K, Serre-tête
Taux de réduction sonore (NRR) 31 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Non
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Oui
Foldable Oui
EN 352.2002 EN 352-1