Learn More
uvex Casque antibruit diélectrique K200
Code produit 17250311 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
28 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17250311 28 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17250311 Fournisseur uvex Code fournisseur 2600200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.25€
    14.65€ / 1 pièces
    Économisez 1.60€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets légers et extra-doux pour un confort durable.
  • Les casques antibruit diélectrique conviennent aux environnements de travail exposant l’utilisateur à une tension électrique
  • Les coussinets extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
  • Réglage de l’arceau à 360°° pour une protection optimale
  • Le réglage de la longueur permet un ajustement personnalisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
ANSI S3.1974 Non
À utiliser avec (application) Exposition à la tension électrique
Modèle Série K, Serre-tête
Taux de réduction sonore (NRR) 28 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Non
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Oui
Foldable Non
EN 352.2002 EN 352-1
Comprend Longueur réglable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.