Learn More
Kadethrine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327973
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30327973 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327973 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14500000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kadethrin
CAS 58769-20-3
Noms d’analytes ou de composants Kadethrin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H24 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C23H24O4S/c1-23(2)19(12-17-8-9-28-22(17)25)20(23)21(24)27-14-16-11-18(26-13-16)10-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,11-13,19-20H,8-10,14H2,1-2H3/b17-12+/t19-,20-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES CC1(C)[C@@H](\C=C\2/CCSC2=O)[C@H]1C(=O)OCc3coc(Cc4ccccc4)c3
Nom IUPAC (5-bencilfuran-3-il)metilo (1R,3S)-2,2-dimetil-3-[(E)-(2-oxotiolan-3-ilideno)metil]ciclopropano-1-carboxilato
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 396.5
Quantité 100 mg
Poids de la formule 396.1395 g/mol