Learn More
Kaempférol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327537 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327537 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14502000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaempferol
CAS 520-18-3
Noms d’analytes ou de composants Kaempferol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H10 O6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Kaempferol
Formule InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)chromen-4-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 286.24
Quantité 1 mL
Poids de la formule 286,0477 g/mol