Learn More
Kaempférol, Mikromol™
Code produit 18072510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18072510 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18072510 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1542.00
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Kaempférol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kaempferol
CAS 520-18-3
Noms d’analytes ou de composants Kaempferol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H10 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Kaempferol
Formule InChI InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 286.24
Quantité 250 mg
Poids de la formule 286,0477 g/mol