Learn More
Robin™ Agitateur complet de Kahn
Code produit. 11959617
Click to view available options
Vitesse de rotation:
100 tr/min
180 tr/min
40 à 120 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11959617
Marque: Robin™ PB008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur polyvalent pour mélanger ou agiter des ingrédients et des solutions dans des flacons, des bouteilles, des béchers et des racks de Kahn. L’agitateur complet de Kahn Robin™ est disponible avec différentes plages de vitesse.
  • Mélange ou agite des ingrédients et des solutions dans une variété de récipients, notamment :
    • Flacons
    • Flacons
    • Béchers
    • Racks Kahn
Spécification
Capacité de charge (métrique) 6,5 kg
Vitesse de rotation 180 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 25 W
Puissance 25 W
Type de produit Agitateur complet de Kahn
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 250 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 250 x 360 x 130 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Plage de durée 60 min