Learn More
Robin™ Agitateur complet de Kahn
Code produit. p-8012549
Click to view available options
Vitesse de rotation:
100 tr/min
180 tr/min
40 à 120 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11959607
Marque: Robin™ PB007
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Agitateur polyvalent pour mélanger ou agiter des ingrédients et des solutions dans des flacons, des bouteilles, des béchers et des racks de Kahn. L’agitateur complet de Kahn Robin™ est disponible avec différentes plages de vitesse.
  • Mélange ou agite des ingrédients et des solutions dans une variété de récipients, notamment :
    • Flacons
    • Flacons
    • Béchers
    • Racks Kahn
Spécification
Capacité de charge (métrique) 6,5 kg
Vitesse de rotation 100 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 25 W
Puissance 25 W
Type de produit Agitateur complet de Kahn
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 250 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 250 x 360 x 130 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Plage de durée 15 min