missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de kallicréine 10 humaine

Code produit. 17195489
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17195489

Marque: Invitrogen™ EHKLK10X5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

The Human Kallikrein 10 (Hu KLK10) ELISA quantitates Hu KLK10 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu KLK10. Principle of the method The Human KLK10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Les kallicréines (KLK) appartiennent à la famille des protéases à sérine parmi les enzymes protéolytiques. La KLK pancréatique / rénale humaine code pour l’enzyme KLK1, qui est impliquée dans le traitement post-translationnel des précurseurs polypeptides. La fonction des autres membres de la famille de gènes KLK est actuellement inconnue, mais des preuves suggèrent que de nombreux KLK sont impliqués dans la carcinogenèse. La famille des gènes KLK humains est constituée de 15 protéases à sérine. Les gènes KLK humains sont regroupés sur le chromosome 19q13. Contrairement aux autres kallicréines, les protéases codées KLK4-15 sont moins liées et ne contiennent pas de boucle KLK conventionnelle. Les groupes de gènes présentent une expression hautement prostatique (KLK2-4, KLK15) ou pancréatique (KLK6-13). KLK2 est également connue sous le nom de kallicréine glandulaire 2, kallicréine tissulaire ou HGK-1 et KLK3 est connue sous le nom d’antigène spécifique à la prostate (PSA). KLK2 et KLK3 ont des applications importantes dans le diagnostic du cancer de la prostate et du cancer du sein. KLK4, KLK5, KLK9, KLK13, KLK12 et KLK14 ont été précédemment connues sous le nom de KLK-L1, KLK-L2, KLK-L3, KLK-L4, KLK-L5 et KLK-L6, respectivement. Beaucoup de KLK sont régulées par les hormones stéroïdes et quelques-unes d’entre eux, en particulier KLK3, KLK6 et KLK10, sont connues pour subir une régulation descendante dans le cancer du sein et d’autres cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion O43240
Plage de dosage 2,46 ng/ml à 600 ng/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Plage d’étalonnage 2 ng/ml à 600 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Structure cellulaire & protéines organites
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Cet anticorps de la paire ELISA détecte l’KLK10 humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 5655
Symbole de gène(s) NES1,PRSSL1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits SAV-HRP, Plaques à 96 puits pré-enduites, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, Anticorps de détection biotinylé, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, Tampon de lavage, Solution d’arrêt
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cycle & prolifération cellulaires
Volume d’échantillon Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme NES1, PRSSL1
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis